Learn More
Fisherbrand™ Support pour boîte à mouchoirs magnétique MagWipe™
Code produit 11992581 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Support magnétique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
11992581 Support magnétique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11992581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.75€
    17.68€ / 1 pièces
    Économisez 3.07€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Libérez de l’espace sur la paillasse grâce à une boîte de stockage magnétique. Le support pour boîte à mouchoirs magnétique Fisherbrand™ MagWipe™ peut être utilisé pour conserver les produits de laboratoire courants.
  • En plastique ABS robuste dans une couleur translucide claire
  • Dispose de quatre aimants puissants pour un maintien sécurisé sur la plupart des surfaces métalliques
  • Peut contenir une boîte de lingettes de 110 mm x 210 mm
Spécification
Type de produit Porte-boîte à mouchoirs en papier
Couleur Vert translucide
Dimensions (L x l x H) 13 x 91 x 98 mm
Longueur (impériale) 0,5 in
Longueur (métrique) 13 mm
Largeur (impériale) 3,6 in
Largeur (métrique) 91 mm
Hauteur (impériale) 3,9 in
Hauteur (métrique) 98 mm
Capacité Lingettes
Matériau ABS
Mounting Support magnétique
No. of Compartments 1
Product Style Chargement frontal avec ouverture
À utiliser avec (équipement) Boîte KimWipes™ de taille standard
Quantité 1 de chaque