Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de film de scellage Parafilm™
Code produit 11865993 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11865993 Vert 1 pièce
11875993 Rouge 1 pièce
11350040 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11865993
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Découpe et distribue le film en toute sécurité. Parafilm™ Le distributeur de film de scellage est fourni avec deux lames de rasoir de sécurité.
  • Distributeur en plastique ABS conçu avec une lame de sécurité qui glisse et coupe sans danger pour les doigts.
  • Fourni avec deux lames de coupe facilement interchangeables.
  • Le distributeur peut contenir un ou deux rouleaux de 50 mm (2 in), ou un rouleau de 100 mm (4 in).
Spécification
Type de produit Distributeur de film de protection
Couleur Vert
Longueur (impériale) 6,7 in
Longueur (métrique) 171 mm
Largeur (impériale) 4,7 in
Largeur (métrique) 120 mm
Hauteur (impériale) 6,1 in
Hauteur (métrique) 156 mm
Capacité Parafilm, Rouleaux de 1 x 100 mm ou rouleau de 2 x 50 mm
Matériau ABS
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière
Comprend 2 lames de découpe
Quantité 1 de chaque