Learn More
Fisherbrand™ Rack en plastique ABS pour pipettes
Code produit 11791455 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11791455 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11791455
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Protégez et organisez vos pipettes en verre et en plastique. Le support pour pipettes ABS comporte quatre étagères robustes et inclinées avec des fenêtres de visualisation découpées. Utilisez les deux accessoires amovibles pour suspendre les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes. Fabriqué en ABS robuste pour un encombrement minimal de la paillasse.
  • Protège et organise les pipettes en verre et en plastique sans encombrer
  • Les compartiments inclinés permettent de garder les pipettes à portée de main tout en évitant de les endommager
  • Fenêtres de visualisation découpées pour une visualisation et une identification aisées
  • Fourni avec deux accessoires amovibles pour suspendre les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Pipettes
Matériau ABS
Positions 1
Forme En forme de Z
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) pipettes ou flacons de 0,1 à 50 mL
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 291 x 88 x 401 mm
Longueur (métrique) 29.1 cm
Longueur (impériale) 11,5 in
Type de produit Rack pour pipettes
Étagères 4 niveaux
Hauteur (métrique) 40.1 cm
Largeur (métrique) 8.8 cm