Learn More
Fisherbrand™ Portoir encliquetable pour tubes coniques
Code produit 10753257 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10753257 Tubes (30 x 15 ml, 20 x 50 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753257
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez les tubes coniques à la verticale. Le portoir encliquetable pour tubes coniques Fisherbrand™ est conçu pour une utilisation stable dans les bains-marie mais également sur les paillasses.
  • Utiliser simultanément des tubes de 15 et 50 mL
  • Livré à plat, facile à assembler
  • La référence sur grille alphanumérique facilite l’identification des tubes
  • Tubes:
    • 15 mL : 30 puits, 17 mm de diamètre.
    • 50 mL : 20 puits, 28 mm de diamètre.
  • Dimensions : 171 x 170 x 61 mm
  • Non recommandés pour l’autoclavage
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Orange
Capacité Tubes (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
Matériau ABS
Positions 50
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes coniques de 15 et 50 ml
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 171 x 170 x 61 mm
Longueur (métrique) 171 mm
Diamètre (métrique) du puits 17 mm et 28 mm
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 61 mm
Largeur (métrique) 170 mm