Learn More
Karl Hecht™ Compteur de cellules sanguines AC-15
Code produit 10368861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10368861 Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10368861 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40345015
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un compteur électronique et un dispositif de stockage pour l’analyse microscopique du comptage sanguin différentiel.
  • Pour le comptage différentiel manuel
  • L’image microscopique peut être surveillée en continu alors que les chiffres résultants sont enregistrés “à l’aveugle”
  • 10 touches de commande, 15 touches de mémoire avec affichage LED
  • Quatre programmes définis et un programme de comptage gratuit : LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREE
  • Donne des valeurs absolues et un pourcentage
  • Avec câble, prise de sécurité et instructions d’utilisation
Spécification
Type de produit Compteur de cellules sanguines
Description 230 V, 50 Hz
Mémoire 15 touches de mémoire
Quantité Chaque
À utiliser avec (application) Analyse microscopique du comptage sanguin différentiel
Comprend Câble, prise de sécurité, instructions