Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec numérique de chauffage et de refroidissement, bloc pour microtubes
Code produit 15228894 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Dimension du tube:
Microtube de 0.5 ml
Microtube de 1.5 ml
Tube de 10 mm de diamètre
Tube de 12 mm de diamètre
Tube de 13 mm de diamètre
Tube de 15 mm de diamètre
Tube de 16 mm de diamètre
Tube de 18 mm de diamètre
Tube de 20 mm de diamètre
Tube à centrifuger de 15 ml
Tube à centrifuger de 50 ml (grand)
Tube à centrifuger de 50 ml (petit)
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places Dimension du tube unitSize
15228894 24 Tube de 13 mm de diamètre 1 pièce
15258884 48 Microtube de 0.5 ml 1 pièce
15268884 30 Microtube de 1.5 ml 1 pièce
15278884 15 Tube à centrifuger de 15 ml 1 pièce
15288884 6 Tube à centrifuger de 50 ml (petit) 1 pièce
15298884 6 Tube à centrifuger de 50 ml (grand) 1 pièce
15208894 35 Tube de 10 mm de diamètre 1 pièce
15218894 24 Tube de 12 mm de diamètre 1 pièce
15248894 20 Tube de 15 mm de diamètre 1 pièce
15258894 16 Tube de 16 mm de diamètre 1 pièce
15268894 12 Tube de 18 mm de diamètre 1 pièce
15278894 12 Tube de 20 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15228894 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880136
Utilisez ces accessoires pour optimiser les performances de votre bain de refroidissement numérique Thermo Scientific™.
Utilisez les accessoires Thermo Scientific™ pour bain numérique de chauffage et de refroidissement afin d’optimiser la flexibilité et la performance.
  •  Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Éclairage DEL
No. of Places 24
Type Bloc
Dimension du tube Tube de 13 mm de diamètre
Dimensions (L x l x H) 3 × 3.9 × 2 in (76.5 × 98 × 51 mm)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.