Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisherbrand™
Code produit 15564090 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 1,5/2,0 ml
Tubes de 10-15 ml et 5-7 ml
Tubes de 15 ml
Tubes de 50 ml
Tubes de culture de 14 mm de dia.
Tubes de culture de 18,5 mm de dia.
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15564090 Tubes de 15 ml 1 pièce
15554090 Tubes de 1,5/2,0 ml 1 pièce
15574090 Tubes de 50 ml 1 pièce
15584090 Tubes de 10-15 ml et 5-7 ml 1 pièce
15594090 Tubes de culture de 14 mm de dia. 1 pièce
15504100 Tubes de culture de 18,5 mm de dia. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15564090
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires en option pour perfectionner l’agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisher Scientific™
L’agitateur rotatif pour tubes polyvalent offre une flexibilité avec plusieurs options de carrousel
  • Rotateur de tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Tubes de 15 ml
Type de produit Carrousel à tubes
Nbre de positions 30