Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour un mini agitateur d’incubation
Code produit 15554110 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour flacon
Rack pour tubes à centrifuger
Tapis autocollant
Tube Rack with Adapter
Capacité:
Flacons de 100 ml, 125 ml
Flacons de 25 ml
Flacons de 250 ml
Flacons de 50 ml
S.O.
Tubes de 1,5 à 2,0 ml
Tubes à centrifuger 15 ml
Tubes à centrifuger de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
15554110 Tapis autocollant S.O. 1 pièce
15564100 Pince pour flacon Flacons de 25 ml 1 pièce
15594100 Pince pour flacon Flacons de 250 ml 1 pièce
15574080 Rack pour tubes à centrifuger Tubes à centrifuger de 50 ml 1 pièce
15574100 Pince pour flacon Flacons de 50 ml 1 pièce
15564080 Rack pour tubes à centrifuger Tubes à centrifuger 15 ml 1 pièce
15584100 Pince pour flacon Flacons de 100 ml, 125 ml 1 pièce
15554080 Tube Rack with Adapter Tubes de 1,5 à 2,0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15554110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.85€
    39.40€ / 1 pièces
    Économisez 17.45€
    30% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accessoires requis pour l’utilisation du mini-agitateur d’incubation Fisher Scientific™
Accessoires pour un mini-agitateur d’incubation
  • Améliorez la souplesse et la performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité S.O.
Type de produit Tapis autocollant
Dimensions (L x l) 140 x 140 mm
Nbre de positions S.O.