Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain à sec numérique agitant Thermo Scientific™
Code produit 15238884 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimension du tube:
1.5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimension du tube Conditionnement
15238884 1.5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15238884 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    299.67€ / 1 pièces
    Économisez 70.33€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez la flexibilité et les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
No. of Places 24
Type Ensemble de blocs avec couvercle
Dimension du tube 1.5 ml