Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Code produit 10642781 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
10642781 R 1345 1 pièce
10568881 R 1375 1 pièce
10767381 R 1300 1 pièce
10201961 R 1302 1 pièce
10160161 R 1311 1 pièce
10058130 R 1352 1 pièce
10435261 R 1342 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10642781 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0000741300
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Générez un flux axial dans le récipient avec ces axes d’agitation. Les axes d’agitation IKA™ pour agitateurs verticaux SteadyStir™ et IKA™ sont conçus pour des vitesses moyennes à élevées.
  • Forces de cisaillement locales
  • Génère un débit axial dans le récipient
  • Utilisé à des vitesses moyennes à élevées
† Revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) du ventilateur 3,9 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) du ventilateur 100 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (impériale) 21,3 in
Longueur (métrique) 540 mm
Modèle R 1345
Vitesse 800 tr/min max.
Type Agitateur à hélice
Matériau Acier inoxydable (316L)