Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuDuo
Code produit 15489729 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type:
H Pack
P Pack
Pack U avec filtre à μcapsule PES de 0,2 m
U Pack
U Pack (faible teneur en COT)
À utiliser avec (équipement):
Accu20
Accu500
fAccu20, Accu500
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) unitSize
15489729 U Pack fAccu20, Accu500 1 pièce
15459719 H Pack Accu500 1 pièce
15449719 P Pack Accu20 1 pièce
15499729 Pack U avec filtre à μcapsule PES de 0,2 m fAccu20, Accu500 1 pièce
15409739 U Pack (faible teneur en COT) fAccu20, Accu500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15489729
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit une qualité optimale de l’eau finale produite. Les cartouches AccuDuo Fisher Scientific™ assurent une filtration sur deux colonnes pour les systèmes d’eau Accu20 , Accu100 et Accu500.
  • Comprend deux jeux de cartouches de purification à deux colonnes
  • Les cartouches fonctionnent de manière séquentielle pour garantir l’élimination complète des ions et des matières organiques de l’eau
Spécification
À utiliser avec (équipement) fAccu20, Accu500
Type U Pack
À utiliser avec (application) Une eau ultra-pure pour vos applications de laboratoire critiques