Learn More
Fisherbrand™ Électrode de gel pH à jonction simple série AE accumet
Code produit 15563633 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
15563633 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15563633
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les électrodes de pH Fisher Scientific™ accumet™ AE series sont compatibles avec le pH-mètre AE150 accumet™ pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
Idéale pour un usage général pour mesurer le pH des échantillons courants, l'électrode de pH à jonction double accumet AE series est un choix de premier plan pour les mesures de routine en laboratoire.
Caractéristiques du produit :
  • Électrode de pH combinée à jonction simple
  • Référence gélifiée nécessitant peu d’entretien
  • Corps en plastique durable
  • Longueur de carrosserie de 90 mm
  • Connexion BNC
  • Câble de 1 mètre
Garantie
6 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Simple
Matériau Plastique
Plage de pH 1 à 13
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH
À utiliser avec (équipement) pH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (métrique) 90 mm