Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure PH/mV du laboratoire de paillasse accumet™ Basic AB315
Code produit 17398949 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
pH-mètre / instrument de mesure de mV
pH/mV-mètre avec sonde
Type de sonde:
Électrode de pH rechargeable
Électrode de pH/ATC remplie de gel
Matériau:
Corps en verre
Corps en époxy
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de sonde Matériau Conditionnement
17398949 pH/mV-mètre avec sonde Électrode de pH/ATC remplie de gel Corps en époxy 1 pièce
17388949 pH-mètre / instrument de mesure de mV - - 1 pièce
17308959 pH/mV-mètre avec sonde Électrode de pH rechargeable Corps en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17398949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    958.28€
    765.00€ / 1 pièces
    Économisez 193.28€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour les tests de pH quotidiens de vos échantillons de laboratoire courants.Les instruments de mesure de paillasse de base Accumet AB315 fournissent les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH courantes, sans fonctions complexes, à un prix abordable.
  • Un grand écran rétroéclairé simultané affiche les relevés de pH, mV et de température
  • Étalonnage du pH de un à cinq points avec reconnaissance automatique du tampon de quatre ensembles de tampons de pH
  • Étalonnage mV relatif d’un point (RmV) pour les mesures ORP
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • L’icône Ready (Prêt) indique la stabilité de la mesure
  • L’icône d’état des électrodes indique l’état des électrodes
  • Stockage de 500 ensembles de données avec horodatage
  • La mémoire du compteur non volatile préserve les paramètres et les données en cas de perte d’alimentation
  • Le support fixé au compteur facilite le mouvement des électrodes dans et hors des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit étalon de mesure pH/mV Accumet AB315 avec électrode de gel à double jonction à corps en époxy pH/ATC, support d’électrode et adaptateur secteur universel 100-240 V
Comprend Électrode pH/ATC 13-620-111, support d’électrode et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
Précision (température) ±0,3°C/±0,5°F
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,01
Détails de la gestion des données Format imprimé ou CSV
Sorties Port de communication pour ordinateur ou imprimante
Measurement Modes pH avec mV et température, mV relatif avec mV et température, Relative mV with mV and Temperature
Étalonnage pH, mV relatif (RmV) et température
Gamme (pH) -2 à 18
Résolution (pH) 0,01, 0,1
Points d’étalonnage (pH) Ensemble de tampons sélectionnables : États-Unis : 2,00, 4,01, 7,00, 10,01, 12,00 ; NIST : 1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,46 ; DIN : 1,09, 3,06, 4,65, 6,79, 9,23, 12,75 ; FSCI : 1,00, 3,00, 6,00, 8,00, 10,00, 13,00
Gamme (mV) ± 2000
Résolution (mV) 1 mV, 0,1 RmV
Calibration Points 1 à 5 (pH), 1 (mV relatif), 1 (température)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 23°F à 221°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Type d’affichage LCD, 5 po
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec les modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue
Entrées BNC, ATC
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Inclus, adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
Garantie 3 ans
Matériau Corps en époxy
Modèle AB315
Type de sonde Électrode de pH/ATC remplie de gel
Gamme (mV relative) ±2000 mV
Stabilité Icônes d’indicateur
Compensation thermique Automatique ou manuel
Canaux 1
Type pH/mV-mètre avec sonde
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz