Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Conductivité pH mètre de Paillasse
Code produit 17328959 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Conductimètre
Instrument de mesure avec électrode à 2 cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17328959 Instrument de mesure avec électrode à 2 cellules 1 pièce
17318959 Conductimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17328959
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour les tests quotidiens de conductivité, de TDS et de salinité de vos échantillons de laboratoire courants.Les instruments de mesure de paillasse de base Accumet AB330 fournissent les fonctions essentielles nécessaires aux mesures courantes de conductivité, de TDS et de salinité, sans fonctions complexes, à un prix abordable.
  • Un grand écran rétroéclairé simultané affiche les mesures de conductivité et de température
  • Étalonnage de la conductivité de un à cinq points avec reconnaissance standard automatique de quatre étalons de conductivité
  • Étalonnage des TDS en un à cinq points et étalonnage de la salinité en un point
  • Compensation linéaire de la température de 0 à 10 %/°C avec des températures de référence de 15, 20, 25 ou 30°C.
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • L’icône Ready (Prêt) indique la stabilité de la mesure
  • Stockage de 500 ensembles de données avec horodatage
  • La mémoire du compteur non volatile préserve les paramètres et les données en cas de perte d’alimentation
  • Le support fixé au compteur facilite le mouvement des électrodes dans et hors des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit standard de conductimètre Accumet AB330 avec électrode 2 cellules à conductivité/ATC K = 1,0 corps époxy, support pour électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
Comprend Sonde de conductivité/ATC 13-620-100, support pour électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
Sorties Port de communication pour ordinateur ou imprimante
Measurement Modes Conductivity with Temperature, TDS avec température, Salinité avec température
Constante de cellule 0,1 à 10
Étalonnage Conductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage (conductivité) Reconnaissance automatique de 84 µS, 1 413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS
Points d’étalonnage Conductivité de 1 à 5 points, TDS de 1 à 5 points, salinité de 1 point, température de 1 point
Gamme (conductivité) 0,00 µS à 500,0 mS
Résolution (conductivité) 0,01, 0,1, 1 µS ; 0,01, 0,1 mS
Compensation thermique Linear
Coefficient thermique 0 à 10 %/°C
Température (métrique) de référence 15, 20, 25 ou 30°C
Gamme (salinité) 0,00 à 80,0 ppt
Résolution (salinité) 0,01 à 0,1 ppt
Précision (salinité) ±1 % de la pleine échelle
Gamme (TDS) 0,00 ppm à 500,0 ppt
Résolution (TDS) 0,01, 0,1, 1 ppm ; 0,01, 0,1 ppt
Précision (TDS) ±1 % de la pleine échelle
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0,3°C ±, 0,5°F
Type d’affichage LCD 5 po.
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500
Détails de la gestion des données Format imprimé ou CSV
Entrées Conductivité/ATC
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Inclus, adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
Garantie 3 ans
Modèle AB330
Stabilité Icônes d’indicateur
Enregistrement des données Automatique avec modes Auto-Read et Temporisé, manuelle avec mode Continu
Type Instrument de mesure avec électrode à 2 cellules
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz