Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ FE150
Code produit 17741739 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Jeu 3 en 1
Kit bio
Kit d’enseignement
Kit standard
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17741739 Kit bio 1 pièce
17721739 Kit standard 1 pièce
17731739 Kit d’enseignement 1 pièce
17751739 Jeu 3 en 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17741739
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.
Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, en privilégiant la facilité d'utilisation. – Fonctionnalités simples, ensembles de données stockés dans une mémoire non volatile et support d'électrode fixable au compteur. Le accumet Les pH-mètres FE150 offrent une lecture et un enregistrement efficaces des échantillons avec des options d'affichage flexibles permettant d'afficher simultanément le pH et la température ou le mV et la température.
  • Étalonnage du pH en un à cinq points
  • Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
  • Affichage de la pente de pH et du décalage
  • Étalonnage de mV en un point
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation de température automatique ou manuelle
  • Icône (Ready) Prêt pour indiquer la stabilité de la mesure
  • Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
  • Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Comprend instrument de mesure, électrode de pH à jonction double, sonde de température et support
Précision (mV) ±0,2± 199,9± 2 Au-delà± 200
Sorties Enregistreur (± 2 000 mV)
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) ± 1999 mV
Résolution (mV) 0,1 mV (±199,9 mV) ; 1 mV au-delà de ±200 mV
Calibration Points États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 ; NIST : pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Étalonnage de la sonde de température Incréments de 0,1°C ; plage de décalage : ±5°C
Mémoire 100 ensembles de données
Entrées BNC, fiche phono de 2,5 mm, pointe de la broche de référence, masse
Garantie Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans
Compensation thermique Automatique ou manuel (0°C à 100°C)
Type Kit bio
Alimentation électrique Adaptateur CA/CC 9 V (110/220 VCA, 50-60 Hz)