Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ FE150
Code produit 17751739 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Jeu 3 en 1
Kit bio
Kit d’enseignement
Kit standard
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
17751739 Jeu 3 en 1 1 pièce
17721739 Kit standard 1 pièce
17731739 Kit d’enseignement 1 pièce
17741739 Kit bio 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17751739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    377.05€ / 1 pièces
    Économisez 102.95€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.
Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, en privilégiant la facilité d'utilisation. – Fonctionnalités simples, ensembles de données stockés dans une mémoire non volatile et support d'électrode fixable au compteur. Le accumet Les pH-mètres FE150 offrent une lecture et un enregistrement efficaces des échantillons avec des options d'affichage flexibles permettant d'afficher simultanément le pH et la température ou le mV et la température.
  • Étalonnage du pH en un à cinq points
  • Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
  • Affichage de la pente de pH et du décalage
  • Étalonnage de mV en un point
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation de température automatique ou manuelle
  • Icône (Ready) Prêt pour indiquer la stabilité de la mesure
  • Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
  • Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument de mesure, électrode de pH/ATC à gel à jonction unique 13-620-FE6 3 en 1 et support
Précision (température) ±0,3° C
Précision (mV) ±0,2± 199,9± 2 Au-delà± 200
Précision (pH) ± 0.01
Sorties Enregistreur (± 2 000 mV)
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Gamme (mV) ± 1999 mV
Résolution (mV) 0,1 mV (±199,9 mV) ; 1 mV au-delà de ±200 mV
Calibration Points 1 à 5 avec reconnaissance automatique des tampons (ABR)
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Étalonnage de la sonde de température Incréments de 0,1°C ; plage de décalage : ±5°C
Mémoire 100 ensembles de données
Entrées BNC, fiche phono de 2,5 mm, pointe de la broche de référence, masse
Garantie Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure ; garantie de 6 mois pour les électrodes
Compensation thermique Automatique ou manuel (0°C à 100°C)
Type Jeu 3 en 1
Alimentation électrique Adaptateur CA/CC 9 V (110/220 VCA, 50-60 Hz)