Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées pH accumet™ remplies de gel, de l’épaisseur d’un crayon, sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Pour faciliter la mesure de petits échantillons dans les récipients longs et étroits.
Robustesse et polyvalence
- Extra long et fin : le corps mesure 7 in Long (178 mm) ; seulement 0,25 in (6 mm) de diamètre
- Construction en polymère robuste pour une utilisation portative
- Remplies de 4 M d’électrolytes de KCl gélifié saturé d’AgCl ; aucun nouveau remplissage nécessaire
- Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête
- Jonction simple en céramique poreuse
Rapidité et précision
- Précision : ±0.05 pH à 25 °C (77 °F)
- Efficacité > 95 %
- Erreur sur les ions sodiques, <0,05 pH à 25 ±C (77 °F)
- Temps de réponse : 30 secondes
- Échantillons aqueux dans la salle de classe ou sur le terrain
- Partout où une manipulation brutale et la casse sont des problèmes et où la maintenance est difficile
- Petits échantillons dans des récipients longs et étroits
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Céramique simple |
| Matériau | polymère |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +80°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Type de solution de remplissage | Gel 4mol/l de KCl saturé en électrolyte AgCl |
| À utiliser avec (application) | Pour faciliter la mesure de petits échantillons dans des récipients longs et étroits |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre |
| Afficher plus |