Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack
Code produit 15479709 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cartouche, alimentation DI
Cartouche, alimentation RO
Cartouche, faible teneur en COT
Kit de cartouche avec μfiltre final de 0,2 m, alimentation RO
Kit de cartouche avec μfiltre final de 0,2 µm, alimentation DI
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
15479709 Cartouche, alimentation RO 1 pièce
15489709 Kit de cartouche avec μfiltre final de 0,2 m, alimentation RO 1 pièce
15499709 Cartouche, alimentation DI 1 pièce
15409719 Kit de cartouche avec μfiltre final de 0,2 µm, alimentation DI 1 pièce
15419719 Cartouche, faible teneur en COT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15479709
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez la cartouche adaptée à votre eau d’alimentation. Les cartouches AccuQuatro Fisher Scientific™ sont disponibles pour eau d’alimentation d’osmose inverse, déminéralisée ou à faible teneur en COT.
  • Volume d’eau morte minimal
  • Production d’eau ultrapure exempte d’ions et de matières organiques
  • Choix de cartouches d’ultra-purification pour les types d’eau d’alimentation
Spécification
À utiliser avec (équipement) Accu100
Type Cartouche, alimentation RO