Learn More
Fisherbrand AccuSpin Microcentrifuge, With Rotor
Code produit 31925073 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
17,000 x g
21,100 x g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
31925073 17,000 x g 1 pièce
31925068 21,100 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31925073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2184.00€
    1957.01€ / 1 pièces
    Économisez 226.99€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Designed to fit seamlessly into your workflow while delivering reliability, safety, and ease of use.
  • Maximum RCF of 17,000 x g (accuSpin 17) or 21,100 x g (accuSpin 21)
  • Maximum Speed of 13,300 rpm (accuSpin 17) or 14,800 rpm (accuSpin 21)
  • Standard rotor accommodates 24 x 1.5/2.0 mL tubes, maximum capacity with optional rotor is 10 x 5 mL
  • Total of 7 lightweight engineered polymer rotors to choose from to find the ideal fit for your application
  • Intuitive controls and easy-to-read display
  • Rapid acceleration and deceleration ensures efficient performance
  • ClickSeal™ biocontainment lids offer one-handed sample protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 2 mL
Vitesse max. 13,300 rpm
FCR max. 17,000 x g
Niveau sonore <54 dBA (Rotor 24 x 2 mL, 13,300 rpm)
Certifications/Conformité CE Marked, IVD Compliant
Ventilée Yes
Dimensions (L x l x H) extérieures 35.2 x 24.3 x 22.5 cm
Modèle IVD-MD
Rotor inclus Yes
Réfrigéré No
Technologie verte No
Poids net 12 Kg
Tension 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Type de produit Benchtop Microcentrifuge
Type d’affichage Keypad