Learn More
Acebutolol hydrochloride
Artikelnummer. 15465959
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15465959 10 g 10g
15445959 1 g 1g
15455959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15465959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63790.09
 Restricted Item
Expédition estimée: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cardioselective beta-adrenergic blocker | CAS: 34381-68-5 | C18H29ClN2O4 | 372.89 g/mol
Cardioselective beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34381-68-5
Molecular Formula C18H29ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 372.89
MDL Number MFCD00078860
InChI Key KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
Synonym acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
PubChem CID 441307
ChEBI CHEBI:2380
IUPAC Name hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
Spezifikation
Melting Point 141°C to 143°C
Color White
Quantity 10 g
Merck Index 14,19
Formula Weight 372.89
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Acebutolol hydrochloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.