Learn More
Acetonitrile, Supergradient HPLC Grade (Far UV), 99.9+%, Thermo Scientific™
Suitable For Gradient HPLC
101.65€
Identifiants chimiques
| CAS | 75-05-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C2H3N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
| Numéro MDL | MFCD00001878 |
| Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
| CID PubChem | 6342 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| Nom IUPAC | acetonitrile |
| SMILES | CC#N |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11390118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042879.K2 |
1L |
113.00€ 101.65€ / 1L Économisez 11.35€ 10% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| C2H3N | |
| MFCD00001878 | |
| methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
| CHEBI:38472 | |
| CC#N |
Spécification
| Acetonitrile | |
| Colorless liquid | |
| 5°C (41°F) | |
| Pungent | |
| >99.9% | |
| 97 hPa (73mm Hg) at 20°C | |
| 1648; Colorless | |
| methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
| WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
| acetonitrile | |
| 6342 | |
| 41.05 |
| 75-05-8 | |
| 0.786 g/cm3 at 20°C | |
| 525°C (977°F) | |
| 1.344 | |
| C2H3N | |
| MFCD00001878 | |
| 741857 | |
| Miscible with water,methanol,methyl acetate,ethyl acetate and chloroform. Immiscible with saturated hydrocarbons. | |
| CC#N | |
| 41.053 | |
| CHEBI:38472 | |
| HPLC |
Sécurité et traitement
Keep away from sources of ignition - No Smoking. Wear suitable protective clothing and gloves.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.