Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 1000 avec membrane Supor™
Code produit 17114251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
17114251 0,8/0,2 μm 1 pièce
17134251 0,8/0,45 μm 1 pièce
17154251 0,2/0,2 μm 1 pièce
17174251 0,1/0,1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17114251 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 12992
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
  • Conçue pour les applications de recherche uniquement
  • Irradié aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,8/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 1000 cm2
Type de sortie Raccord cannelé cranté
Quantité 1 de chaque