Learn More
Cytiva™ Capsules AcroPak™ 1500 avec membrane Supor™
Description
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
- Conçue pour les applications de recherche uniquement
- Irradié aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
| Porosité | 0,8/0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 1500 cm2 |
| Type de sortie | Raccord cannelé, 1/2 po |
| Quantité | 1 de chaque |