Learn More
Cytiva™ Capsule AcroPak™ 300 avec membrane en PTFE
Description
- Applications d’aération à débit d’air élevé
- Offre une grande compatibilité chimique avec la membrane en PTFE et le boîtier en polypropylène. Testé avec une intégrité à 100 % pour vous offrir un niveau de confiance élevé
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 280 cm2 |
| Nb par paquet | 3/boîte |
| Type de sortie | Raccord cannelé cranté |