Learn More
Cytiva Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour ultrafiltration
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | Omega (polyéthersulfone modifié) |
| MWCO | 10 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau de boîtiers | Boîtier en polypropylène |
| Quantité | 10/boîte |
| Volume (métrique) | 350 μl |