Learn More
Fisherbrand™ Bac de distribution acrylique à 3 compartiment
Code produit 11907994 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11907994 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11907994
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les bacs distributeurs en acrylique sont dotés de larges ouvertures et de couvercles à charnières pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d’inventaire. Quatre compartiments permettent d’organiser les petites pièces.
  • Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
  • Fabriqué en acrylique transparent de 3 mm d'épaisseur pour une surveillance rapide des stocks
  • Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
  • Trois compartiments permettent d’organiser et de classer les éléments
  • Les couvercles rabattables conservent les produits en toute sécurité et à l’abri de la poussière
  • Comprend des pieds en caoutchouc antidérapants
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau Acrylique
Couleur Transparent
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Pour la conservation de pièces de rechange, de flacons, de filtres pour seringue, de pointes de pipette, de septa et d’autres petites fournitures de laboratoire et de bureau
Quantité 1 de chaque
Longueur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 210 mm
Largeur (métrique) 155 mm
Hauteur (métrique) 212 mm