Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de Parafilm™ en acrylique
Code produit 11937994 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11937994 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11937994
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour stocker, distribuer et découper le film de scellage. Le distributeur de Parafilm™ acrylique Fisherbrand™ est doté d’une lame de découpe dentelée pour couper facilement le film. Le distributeur robuste contient des rouleaux de 50 mm ou 100 mm sans encombrer votre espace de travail. Les côtés transparents facilitent la surveillance du niveau d’inventaire.
  • Construction robuste pour une durabilité accrue
  • Idéal pour Parafilm™, rouleaux, étiquettes et Tough-Tags™
  • Distributeur en acrylique transparent et robuste avec lame de découpe dentelée
  • Contient deux rouleaux de 50 mm côte à côte ou un rouleau de 100 mm
Spécification
Type de produit Parafilm Distributeur
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 168 mm
Largeur (métrique) 119 mm
Hauteur (métrique) 175 mm
Capacité Parafilm, Rouleaux de 2 x 50 mm ou rouleau de 1 x 100 mm
Matériau Acrylique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Haut ouvert
À utiliser avec (équipement) Rouleaux de film de scellage Parafilmtrade;
Quantité 1 de chaque