Learn More
Heathrow Scientific™ Distributeur de boîtes de Pétri en acrylique
Code produit 11384145 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de Pétri (100 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11384145 Boîtes de Pétri (100 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11384145 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS23452
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend deux compartiments séparés pouvant contenir jusqu'à 30 boîtes de Petri. Le distributeur de boîtes de Petri en acrylique peut être fixé au mur ou posé en toute sécurité sur un plan de travail pour un accès facile.
  • En acrylique robuste
  • Peut contenir jusqu'à 30 assiettes de 100 mm dans deux compartiments faciles d'accès.
  • Montage sur paillasse ou mural (vis fournies)
  • Dimensions : 222 x 107 x 236 mm
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Boîtes de Pétri (100 mm)
Matériau Acrylique
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Montage Plan de travail, mur
Dimensions (L x l x H) 222 x 107 x 236mm
Longueur (métrique) 22.2 cm
Longueur (impériale) 8,7 in
Largeur (impériale) 4,2 in
Hauteur (impériale) 9,3 in
Comprend Vis de fixation
Type de produit Panier pour boîte de Petri
Hauteur (métrique) 23.6 cm
Array 2 partitions
Largeur (métrique) 10.7 cm