Learn More
Fisherbrand™ Rack pour pipettes en acrylique
Code produit 11703926 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11703926 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    119.05€ / 1 pièces
    Économisez 168.95€
    58% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Gardez vos boîtes ou pipettes de 0,1 à 50 ml à portée de main de manière organisée et sans risque de les abîmer. Le support pour pipettes permet de ranger et de visualiser les pipettes en plastique et en verre sous tous les angles.
  • Quatre compartiments à étagères inclinées.
  • L'acrylique haute résistance offre une vision parfaitement claire sous tous les angles.
  • Dimensions : 291 x 88 x 401 mm
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Positions 1
Forme Vertical
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 291 mm
Longueur (impériale) 11,5 in
Type de produit Rack pour pipettes
Étagères 4 niveaux
Hauteur (métrique) 401 mm
Largeur (métrique) 88 mm