Learn More
Fisherbrand™ Support pour pipettes en acrylique
Code produit 11384045 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11384045 Bleu transparent 1 pièce
11394045 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.39€
    62.21€ / 1 pièces
    Économisez 85.18€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Repos oblique pour supprimer tout danger de chute des pipettes. Le support pour pipettes en acrylique maintient les pipettes en deux points pour une fixation sûre.
  • Construction en acrylique.
  • Peut contenir jusqu'à 6 pipettes.
  • Conçue pour fonctionner avec la plupart des grandes marques de pipettes.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu transparent
Positions 6
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 29.5 cm
Longueur (impériale) 11,6 in
Largeur (impériale) 6,8 in
Hauteur (impériale) 8 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture Supérieure : 25 mm ; Inférieure : 20 mm
Type de produit Portoir pour pipette
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 20.3 cm
Largeur (métrique) 17.2 cm