Learn More
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique
Code produit 11708256 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Positions:
25
40
50
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Positions Conditionnement
11708256 173 x 91 x 20 mm 50 1 pièce
11767597 173 x 95 x 20 mm 50 1 pièce
11728256 175,8 x 115,5 x 20 mm 40 1 pièce
11738256 160 x 160 x 30 mm 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11708256
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manipulation et transport faciles des flacons d’échantillons
  • Rack pour flacons
  • Acrylique
  • Le remplissage est visible grâce au matériau acrylique transparent
  • Position debout stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bouchon inclus Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Acrylique
Positions 50
À utiliser avec (équipement) Flacons à sertir ND8
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 173 x 91 x 20 mm
Type de produit Portoir pour flacons