Learn More
Key Instruments™ Débitmètre d’eau en acrylique
Code produit 11928034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
165mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11928034 165mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11928034 Fournisseur Key Instruments™ Code fournisseur FR4L69BVBN
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Débitmètre en acrylique standard de haute précision pour liquides ou gaz. Key Instruments™ Flo-Rite™ Le débitmètre d'air en acrylique possède des échelles de lecture directe pour l'air ou l'eau et est disponible en échelles anglaises ou métriques.
CARACTÉRISTIQUES
  • Facile à lire avec unités de mesure impériales ou métriques
  • Plage d’eau allant de 4 cm3/min à 20 gal/min
  • Plage d’air allant de 40 cm3/min à 4000 L/min
  • Inserts filetés en laiton pour une installation rapide
  • Démontage et montage faciles pour l’entretien
  • Structure en acrylique transparent monobloc et durable
  • Flotteur stable et facile à lireQualité supérieure
APPLICATIONS
  • Équipement d’échantillonnage de l’air pour l’aquaculture
  • Équipement de désalinisation
  • Analyseurs de gazSystèmes médicaux
  • Équipement de phototraitement
  • Systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 3 %
Pression nominale 100 psig
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec de l’air/du gaz ou de l’eau
Hauteur (métrique) 165mm
Matériau de la pièce interne Acrylique
Reproductibilité ± 0,5%
Largeur (métrique) 165 mm
Balance 50, 100 ou 127 mm
Matériau d’étanchéité Buna-N
Température (métrique) 65°C
Valve Oui
Vitesse de l’écoulement d’eau 1 à 9 LPM