Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons Acrylnitril-Butadien
Code produit 10014770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
21mm
23mm
29mm
31mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Conditionnement
10014770 18mm 1 pièce
10411104 23mm 1 pièce
10340671 21mm 1 pièce
10579412 29mm 1 pièce
10606371 31mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10014770 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 1010318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    0.75€
    0.60€ / 1 pièces
    Économisez 0.15€
    20% de réduction
En stock
Spécification
Dureté 45 Shore A
Hauteur (métrique) 30mm
Couleur Noir
Diameter (Metric) Bottom 18mm
Diamètre (métrique) supérieur 24mm
Matériau Acrylonitrile butadiène
Type de produit Bouchon conique