Learn More
Fisherbrand™ Chaise de laboratoire Active Comfort High
Code produit 17716699 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type : Chaise
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17716699 Type : Chaise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17716699
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Chaise de laboratoire ergonomique et polyvalente avec dossier extra-haut à support lombaire intégré.
  • Haut niveau de confort d’assise
  • Mousse PU souple, lavable et extrêmement résistante
  • Le siège fournit un support supplémentaire du bassin
  • Très grandes stabilité, longévité et sécurité
  • 10 ans de garantie
  • Excellent rapport prix/performances
Spécification
Type de produit Chaise
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 620 à 890 mm
Réglable Hauteur réglable par ressort à gaz
Certifications/Conformité Marque GS pour la sécurité testée conformément à la norme DIN 68877
Finition Mousse en PU
À utiliser avec (application) Pour le travail de laboratoire sur des paillasses hautes
Matériau de la monture Aluminium poli
Comprend Dossier, siège, ressort à gaz, protection de ressort à gaz, repose-pieds circulaire, base en étoile à 5 branches, roulettes stop&go
Type de levage Réglage de la hauteur à levage pneumatique
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège Réglable de 620 à 890 mm
Garantie 10 ans
Poids (métrique) 15 kg
Type de roue Roulettes stop&go souples pour sols durs
Largeur (métrique) 680 mm
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Type de siège Hauteur de paillasse élevée
Afficher plus Afficher moins
Conforme aux normes de biosécurité S1 et S2, conformes aux BPF