Learn More
Socorex™ Macropipettes manuelles à volume fixe Acura™ 835F
Code produit. 10121922
5 ml, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10121922
missing translation for 'mfr': Socorex™ 835.F05
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimales pour l'analyse de l'environnement intérieur/extérieur, la chimie clinique et la culture cellulaire. Les macropipettes manuelles à volume fixe Socorex™ Acura™ 835F offrent des performances supérieures et se présentent dans un volume fixe pour faciliter la répétition des dosages
  • Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
  • Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
  • Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
  • Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
  • Adaptateur pour pipettes Pasteur fourni avec des modèles dédiés de 2 et 5 ml.
  • Pour assurer une protection supplémentaire contre le débordement de liquide et la contamination du cylindre, accepte les filtres pour buses interchangeables.
Specifica
Précision < ±0,6 %, < 0,3%
Certifications/Conformité ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rose
Modèle Acura™ Manual 835
Type Macropipette
Volume (métrique) 5 ml
Quantité 1 unité
Garantie 36 mois
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Socorex™ Macropipettes manuelles à volume fixe Acura™ 835F >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato