Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Code produit 15350370 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc / Blanc
Bleu / Bleu
Jaune / Jaune
Rose / Rose
Vert / Vert
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15350370 Blanc / Blanc 2 pièces
15340370 Bleu / Bleu 2 pièces
15360370 Rose / Rose 2 pièces
15380370 Jaune / Jaune 2 pièces
15390370 Vert / Vert 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15350370
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut accueillir des tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 mL). Adapt-a-Rack™ maintient les tubes en position verticale et stable.
  • Fabriqué à partir de polyoxyméthylène (POM).
  • Les supports peuvent être reliés entre eux pour augmenter la capacité de stockage (les supports reliés doivent être soutenus par le dessous lors du transport).
  • Les côtés ouverts permettent de voir l'étiquette.
  • Base plate pour maintenir les tubes en position verticale.
  • Disponible en couleurs unies ou combinées pour une identification facile par codage.
  • Autoclavable.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc / Blanc
Capacité Tubes (5 à 50 ml)
Matériau POM
Positions 4
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Oui, emboîtables
Stérilité Non stérile
Quantité 2/boîte
Diamètre (métrique) du puits 12 à 30 mm
Type de produit Rack multi-support pour tubes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 7.6 cm
Array 1 x 4
Largeur (métrique) 5.6 cm