Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Artikelnummer. 15360370 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Couleur:
Blanc / Blanc
Bleu / Bleu
Jaune / Jaune
Rose / Rose
Vert / Vert
Pakningsstørrelse:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Pakningsstørrelse
15360370 Rose / Rose 2 pièces
15340370 Bleu / Bleu 2 pièces
15350370 Blanc / Blanc 2 pièces
15380370 Jaune / Jaune 2 pièces
15390370 Vert / Vert 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15360370
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Se alle kampagner
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Peut accueillir des tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 mL). Adapt-a-Rack™ maintient les tubes en position verticale et stable.
  • Fabriqué à partir de polyoxyméthylène (POM).
  • Les supports peuvent être reliés entre eux pour augmenter la capacité de stockage (les supports reliés doivent être soutenus par le dessous lors du transport).
  • Les côtés ouverts permettent de voir l'étiquette.
  • Base plate pour maintenir les tubes en position verticale.
  • Disponible en couleurs unies ou combinées pour une identification facile par codage.
  • Autoclavable.
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rose / Rose
Capacité Tubes (5 à 50 ml)
Matériau POM
Positions 4
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Oui, emboîtables
Stérilité Non stérile
Quantité 2/boîte
Diamètre (métrique) du puits 12 à 30 mm
Type de produit Rack multi-support pour tubes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 7.6 cm
Array 1 x 4
Largeur (métrique) 5.6 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.