Learn More
Fisherbrand™ Combo Adapt-a-Rack™
Code produit 15320370 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu/vert
Bleu / Jaune
Rose / Blanc
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15320370 Bleu / Jaune 2 pièces
15300370 Bleu/vert 2 pièces
15330370 Rose / Blanc 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15320370
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), le rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo maintient fermement les tubes en position verticale.
  • En polyoxyméthylène (POM)
  • Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
  • Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
  • Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
  • Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu / Jaune
Capacité Tubes (5 à 50 ml)
Matériau POM
Positions 4
Forme Rond
Empilables Oui, emboîtables
Stérilité Non stérile
Quantité 2/boîte
Diamètre (métrique) du puits 12 à 30 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 7.6 cm
Array 1 x 4
Largeur (métrique) 5.6 cm