Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors à godets oscillants TX-1000
Code produit 13419409 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 x 9/10 ml
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 ml
48 x 50 ml
4 plaques standard de 6 ml ou 4 plaques Deep-Well de 2 ml
4 x 1 000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 ml
4 x 750 ml
8 x 250 ml
96 x 15 ml
Petits sachets de sang de 150 à 300 ml
À utiliser avec (équipement):
Flacon Bio de 1000 l
Flacon Bio à col large de 750 ml en PP et n’importe quel adaptateur rond TX-750
Flacon Nalgene de 500 ml
Flacon Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml
Flacon conique de 250 mL, flacon Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml ou flacon conique Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml
Petit sac / sac de culture cellulaire, 4 x 2 sacs (< 350 ml)
Récipient de confinement biologique double de 50 ml pour tube conique de 50 ml (possibilité de combinaison avec couvercles ClickSeal)
Supports de microplaques
Tube Corning de 500 ml
Tube Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml
Tube conique 15 ml
Tube de prélèvement sanguin de 4,5/6 ml
Tube de prélèvement sanguin de 9/10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 kits
4 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) unitSize
13419409 96 x 15 ml Tube conique 15 ml 4 pièces
15151826 100 x 9/10 ml Tube de prélèvement sanguin de 9/10 mL 4 pièces
11781268 164 x 4,5/6 ml Tube de prélèvement sanguin de 4,5/6 ml 4 kits
15109645 Petits sachets de sang de 150 à 300 ml Petit sac / sac de culture cellulaire, 4 x 2 sacs (< 350 ml) 1 pièce
15339695 4 x 1 000 ml Flacon Bio de 1000 l 4 pièces
15382117 20 x 50 ml Récipient de confinement biologique double de 50 ml pour tube conique de 50 ml (possibilité de combinaison avec couvercles ClickSeal) 4 pièces
15302127 48 x 50 ml Tube Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml 4 pièces
15149485 4 x 500 ml Flacon Nalgene de 500 ml 4 pièces
15159485 4 x 250 ml Flacon conique de 250 mL, flacon Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml ou flacon conique Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml 4 pièces
15169485 4 x 500 ml Tube Corning de 500 ml 4 pièces
15109504 4 plaques standard de 6 ml ou 4 plaques Deep-Well de 2 ml Supports de microplaques 4 pièces
13408999 4 x 750 ml Flacon Bio à col large de 750 ml en PP et n’importe quel adaptateur rond TX-750 4 pièces
15290525 8 x 250 ml Flacon Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 13419409 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007306
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un assortiment d’adaptateurs pour une flexibilité exceptionnelle
Portoir rectangulaire pour nacelle 750mL rotor BIOLiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Conique
Capacité 96 x 15 ml
Diamètre max. du tube 17,5 mm
Longueur max. du tube 121 mm
À utiliser avec (équipement) Tube conique 15 ml
Dimension du tube 15 ml