Description
Le ruban crêpé se décolle facilement des surfaces et ne laisse aucun résidu.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 12 m x 25 mm |
| max. (métrique) | 121°C |
| Caractéristiques | La bande crêpe présente une diagonale de couleur foncée après avoir été stérilisée en autoclave à 250deg;F (121deg;C) pendant 15 min. |
| Indicateur de stérilisation | Oui |
| Temps de stérilisation | 15 min |