Learn More
Thermo Scientific™ Adhesive Mats for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Code produit 11706449 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tapis
Tapis adhésif
Dimensions (L x l):
200 x 200 mm
23 x 23 cm (9 x 9 in)
280 x 170 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11706449 Tapis 23 x 23 cm (9 x 9 in) 1 pièce
17811895 Tapis adhésif 200 x 200 mm 1 pièce
17811905 Tapis adhésif 280 x 170 mm 1 pièce
17881885 Tapis adhésif 200 x 200 mm 1 pièce
17861905 Tapis adhésif 280 x 170 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11706449 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 300349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10€
    61.10€ / 1 pièces
    Économisez 4.00€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
Le tapis adhésif carré pour flacons mesure 23 cm (9 po) et est compatible avec les plateformes d’agitateur MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tapis
Dimensions (L x l) 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Description Tapis adhésif pour flacons, 9 x 9 po (23 x 23 cm)
À utiliser avec (équipement) Plateformes d’agitation MaxQ