Learn More
Kartell™ Flacon distributeur à volume réglable
Code produit 10717541
Change view
Click to view available options
Comprend:
Récipient gradué de 25 mL
Récipient gradué de 50 mL
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
10717541 Récipient gradué de 50 mL 10 pièces
10707732 Récipient gradué de 25 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10717541 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0148100
Comprend un récipient de mesure qui glisse vers le haut et le bas d’un tube pour ajuster au volume de distribution désiré. Le flacon distributeur à volume réglable Kartell™ utilise la pression de la compression pour expulser le liquide dans le récip
  • La coupelle graduée peut glisser vers le haut et le bas le long du tube
  • La variation de hauteur modifie le volume à distribuer
  • Le volume distribué reste constant à n’importe quelle position prédéfinie de la coupelle
  • La coupelle se remplit en appuyant sur le flacon et en forçant le liquide à monter le long du tube
  • Lorsque la pression du flacon est libérée, l’excédent est renvoyé vers le flacon et seul le volume désiré reste
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Description PE (flacon) avec PMP (récipient)
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Plage de volumes de remplissage 0 à 50 ml
Comprend Récipient gradué de 50 mL
Matériau Polyéthylène