Learn More
Fisherbrand™ Pointes avec barrière contre les aérosols
GREENER_CHOICE
Code produit 11917734 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 5 μl
Format:
Rack
Conditionnement:
960 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format unitSize
11917734 0,1 à 5 μl Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11917734
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez tout risque de contamination croisée à l’aide de pointes avec barrière contre les aérosols performantes.
Les pointes avec barrière contre les aérosols Fisherbrand™ peuvent être utilisées de manière universelle et protègent l’intégrité de vos échantillons.
  • Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l’air
  • Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l’intégrité des résultats
  • Les conditionnements en vrac sont autoclavables ; les produits stériles ne sont pas autoclavables
  • Certifiées non stériles par un laboratoire indépendant ; apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
  • Couleur naturelle
Code d’emballage -- BP : conditionnés en vrac ; RI : Inserts pour rack ; HR : Rack à charnière ; HRS : Rack à charnière, stérile ; HR/T : Rack à charnière, sans trace métallique ; LR : Rack à couvercle amovible ; LRS : Rack à couvercle amovible, stérile ; SR : rack empilé ; IWS : Conditionnement individuel, stérile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 5 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 1,2 in
Longueur (métrique) 31 mm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN ni pyrogènes
Format Rack
Type de pointe Micro Point
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Graduations À 2,5 μl