Learn More
Fisherbrand™ Pointes avec barrière contre les aérosols
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Les filtres inertes et hydrophobes empêchent toute contamination par aérosol
- Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l’air
- Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l’intégrité des résultats
- Stériles ; RNase, DNase, ADN et apyrogènes
- Couleur naturelle
Code d’emballage -- BP : conditionnés en vrac ; RI : Inserts pour rack ; HR : Rack à charnière ; HRS : Rack à charnière, stérile ; HR/T : Rack à charnière, sans trace métallique ; LR : Rack à couvercle amovible ; LRS : Rack à couvercle amovible, stérile ; SR : rack empilé ; IWS : Conditionnement individuel, stérile.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 4,625 in |
| Longueur (métrique) | 117 mm |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | À barrière |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Afficher plus |