Learn More
Fisherbrand™ Pointes avec barrière contre les aérosols
Code produit 12942581 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 ml
200 μl (longue)
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1632 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format Conditionnement
12942581 200 μl (longue) Rack 1632 pièces
11927754 1 à 5 ml En vrac -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12942581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    123.67€ / 1632 pièces
    Économisez 13.33€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Les filtres inertes et hydrophobes empêchent toute contamination par aérosol
  • Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l’air
  • Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l’intégrité des résultats
  • RNase, DNase, ADN et apyrogènes
  • Couleur naturelle
Code d’emballage -- BP : conditionnés en vrac ; RI : Inserts pour rack ; HR : Rack à charnière ; HRS : Rack à charnière, stérile ; HR/T : Rack à charnière, sans trace métallique ; LR : Rack à couvercle amovible ; LRS : Rack à couvercle amovible, stérile ; SR : rack empilé ; IWS : Conditionnement individuel, stérile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl (longue)
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 91 mm
Format Rack
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Non