Description
Order Info
Disponibles en vrac ou en portoir.
Certifications
Produit certifié exempt de RNase et de DNase et apyrogène
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 100 à 1 000μ L |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | USP 3127 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | Vrac : 1000 pointes/sachet, 5 sachets/boîte |
| Matériau | Polypropylène |