Description
- Pointes de pipette à filtre barrière technologiquement avancées
- Idéales pour l’amplification d’ADN et les applications microbiologiques pour lesquelles une contamination à l’état de traces peut invalider les résultats
- Le filtre permet une libre circulation de l’air tout en prévenant la contamination croisée en bloquant le passage des aérosols ou des liquides
- Les filtres en PE transparent sont apyrogènes et exempts d’inhibiteurs d’ADN et d’additifs lixiviables
- Chaque filtre est inséré dans la pointe de façon robotisée pour garantir l’absence de contamination par nucléases
- Conditionnées dans des racks à fond étanche avec couvercles pour éviter toute contamination
- Large gamme de types de pointes conditionnées dans des quantités différentes :
- La technologie Maxymum Recovery™ offre une excellente précision et empêche le gaspillage d’échantillons précieux
- Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
Informations sur la commande
Disponibles en vrac ou en portoir.
Certifications
Produit certifié exempt de RNase et de DNase et apyrogène
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 1 000μ L |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
| Format | Rack |
| Type de pointe | À barrière ; Maxymum Recovery |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Matériau | Polypropylène |