Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Beskrivelse
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Calibration Fluid |
| Refractive Index | Mixed |
| For Use With (Equipment) | Refractometer |
| For Use With (Application) | Petrochemical |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?