Description
Le kit de mortier et de pilons pour agate Cole Parmer est idéal pour les laboratoires qui nécessitent des résultats exempts de contamination.
- Le mortier octogonal est fait de pierre d’agate dure naturellement, de 6,5 dureté sur l’échelle de Mohs.
- Possède une surface de broyage hautement polie pour des résultats optimaux.
- Les dimensions physiques ont une tolérance de ±3 mm.
- Vendu comme un ensemble
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 65 mm |
| Type de produit | Mortiers et pilons |
| Matériau | Agate |
| Longueur (métrique) | 65 mm (pilon) |
| Finition | Surface de broyage hautement polie |
| Capacité (métrique) | 10 mL |