Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Ensemble de mortier et pilon pour agate
Code produit 15679644 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15679644 50 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15679644 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 6310136
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’ensemble de mortier et pilon pour agate Cole-Parmer™ Essentials est idéal pour les laboratoires qui exigent des résultats sans contamination.
  • Le mortier octogonal est fabriqué en pierre d'agate naturellement dure ; Dureté de 6,5 sur l'échelle de Mohs
  • Possède une surface de broyage hautement polie pour des résultats optimaux
  • Les dimensions physiques ont une tolérance spécifiée de ±3 mm
  • Autoclavable
Spécification
Description Mortier et pilon, octogonal
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3,5 in
Matériau Pierre d’agate
Finition Surface de broyage hautement polie
Capacité (métrique) 50 ml